Documenti fondamentali
Z743477
Aluminum heating/cooling block
for 0.5 mL tubes, 91-wells
Sinonimo/i:
dry block, tube cooling block, tube heating block
Scegli un formato
1 EA
CHF 243.00
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 243.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
for 0.5 mL tubes, 91-wells
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CHAM-2000
tecniche
PCR: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)