Documenti fondamentali
Z740223
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Scegli un formato
25 EA
CHF 345.00
CHF 345.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 345.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
CHF 345.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Caratteristiche
binder Polymeric
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
EMD Millipore® 1.05628.0001
tecniche
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
10 cm × 10 cm
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 10 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Note legali
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)