Documenti fondamentali
Z728039
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for ROTINA 420/420R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge rotors
Scegli un formato
1 EA
CHF 984.00
CHF 984.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 984.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
CHF 984.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Caratteristiche
RCF 3,095
to hold 4 x 5051, 5280 buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 4753
Parametri
3,095 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models ROTINA 420/420R
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2