Documenti fondamentali
EP5427700005
Eppendorf® Rotor A-2-MTP
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
Sinonimo/i:
A-2-MTP Rotor
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’560.00
CHF 1’560.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’560.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 1’560.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
to hold 2  x MTP, PCR or deepwell plates (swing-bucket rotor)
to hold 2  x swing-bucket rotor
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427700005
Parametri
4,680 max. RCF (2,204 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5430/5430R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)