Documenti fondamentali
Z722804
Accessori per centrifuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R
Rotor, 8 place without tube holders, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
Scegli un formato
1 EA
CHF 432.00
CHF 432.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 432.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
CHF 432.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
to hold 8 x 1467, 1468 buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1418
Parametri
3,305 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Categorie correlate
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4