Documenti fondamentali
Z722790
Accessori per centrifuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R
Rotor, 4 place, for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320
Scegli un formato
1 EA
CHF 752.00
CHF 752.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 752.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
CHF 752.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
to hold 4 x 1389, 1490 buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1324
Parametri
3,328 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Rotafix 32A and Universal 320/320R
Categorie correlate
Descrizione generale
Carriers not included.
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)