Documenti fondamentali
Z653381
Accessori per centrifuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R
Adapter for 4-7 mL tubes 13x100 mm, for ROTOFIX 32 and UNIVERSAL 320
Scegli un formato
1 EA
CHF 70.80
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 70.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
CHF 70.80
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Holds 5 / 6 / 7 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1383
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1481, 1490, 1495 (Rotors)
Categorie correlate
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)