Documenti fondamentali
Z719641
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 300 μL, rack of 96, sterile
Scegli un formato
960 EA
CHF 93.10
4800 EA
CHF 335.00
CHF 93.10
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
CHF 93.10
4800 EA
CHF 335.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 93.10
Spedizione prevista il17 maggio 2025
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier: no
graduations
Confezionamento
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
rack of 96
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 31790T
Volume massimo
300 μL
Volume
300 μL
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)