CLS4418
Corning® 8-cap strips for 1.2 mL cluster tubes and cluster tube strips
96 well cluster tube 8-cap strips, polyethylene, sterile, 120/cs
Sinonimo/i:
cap strips, tube caps
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
Plate feature: 8-cap strips
Plate format: 96 well cluster tube
Confezionamento
pack of 12
case of 120 (10 × 12 strips, pkg quantity/case)
Produttore/marchio commerciale
Corning 4418
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
Polyethylene 8-cap strips designed to fit 1.2mL cluster tubes, such as CLS4401, and cluster tube strips
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)