Z719617
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 QuickRack, non-sterile
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
graduations
Confezionamento
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 QuickRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 30450T
Volume massimo
200 μL
Volume
200 μL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)