Z757764
Sartorius filter pipette tips
volume range 0.1-10 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Sinonimo/i:
filter pipette tips, pipetting tips, pipettor tips
Scegli un formato
CHF 191.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
RNase free
barrier
filter
CHF 191.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
polypropylene (Virgin)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
filter
Confezionamento
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Sartorius 790011F
Volume massimo
10 μL
Intervallo di volume
0.1-10 μL
Tipo di binding
low binding surface
Descrizione generale
These tips have more space between the sample and the filter than conventional filter tips so you do not need to worry about the sample touching the filter whatever the pipetting technique or type of liquid.
Benefits:
- Pipette foaming liquids like buffers and proteins
- Pipette solvents
- Reverse pipetting
- Multiple dispensing functions of electronic pipettes
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)