Z710210
Nichipet Eco pipette
volume 1000-10,000 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Descrizione
With glass tip
Caratteristiche
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nichiryo 00-NPC-10ML
Campo di misura del volume
1000-10,000 μL
Volume
10000 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
- Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
- 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
- Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
- Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)