Documenti fondamentali
Z710199
Nichipet Eco pipette
volume 100-1000 μL
Sinonimo/i:
Eco Pipette
Scegli un formato
1 EA
CHF 633.00
CHF 633.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 633.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 633.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Descrizione
With glass tip
Caratteristiche
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nichiryo 00-NPC-1000
Campo di misura del volume
100-1000 μL
Volume
1000 μL
Descrizione generale
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8