Z709328
ART® self-sealing barrier pipette tips
volume range 100-1000 μL, sterile, ART 1000
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
Confezionamento
pack of 800 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2279
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
1 mL
Intervallo di volume
100-1000 μL
Volume
100—1000 μL
Compatibilità
for use with
Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Forensics
- General PCR work
- Radioisotope sampling
- Genetic studies
Caratteristiche e vantaggi
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, PCR inhibitors, and endotoxins.
- Available in a wide range of options including sterile, non-sterile, and various packaging options.
- Manufactured in compliance with the industry′s highest quality standards.
Confezionamento
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)