Documenti fondamentali
Z694649
3D Biotek Polystyrene (PS) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~150 μm, ~ 200 μm spacing
Scegli un formato
10 EA
CHF 118.00
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 118.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
~ 200 μm spacing
Produttore/marchio commerciale
3D Biotek PS152024-BR
Diam. fibre
~150 μm
Misura
24 well
Dimensione pori
~200 μm (Fiber spacing)
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cellusponge 9 mm, pack of 24 ea (supplied in plate)
Z741042
Cellusponge