Z687553
3D Biotek 3D Insert™ PS scaffold
for 24 well plates, 12 inserts/24 well plate
Sinonimo/i:
3D, 3D Cell Culture
Scegli un formato
CHF 107.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 107.00
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Descrizione
polystyrene (PS)
Sterilità
sterile
Qualità
12 inserts/24 well plate
Confezionamento
pack of 12 ea (12 inserts supplied in 24 well plate)
Produttore/marchio commerciale
3D Biotek PS152024-12
Diam. fibre
150 μm
Misura
24 well
Colore
clear
Dimensione pori
~200 μm (Fiber spacing)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
- Terminally sterilized by gamma irradiation and ready for use
- Compatible with most of your current 2D assays
- Easy for imaging. Cell growth can be monitored by light microscope, no need to purchase any additional sophisticated equipment.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models