Documenti fondamentali
Z657972
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 50 mL tubes with screw caps
Scegli un formato
1 EA
CHF 787.00
CHF 787.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 787.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
CHF 787.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
to hold 6 x 50 mL tubes with screw caps
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1619
Parametri
2,701 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)