Documenti fondamentali
Z657859
Hettich® centrifuge buckets
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1494 and 1724
Scegli un formato
1 EA
CHF 217.00
CHF 217.00
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 217.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
CHF 217.00
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Caratteristiche
Holds 1 x 50 mL tubes
Holds 12 x 1.1 - 7 mL tubes
Holds 2 x 25 mL tubes
Holds 30 x 0.4 mL tubes
Holds 5 x 4 - 10 mL tubes
Holds 6 x 9 - 15 mL tubes
Holds 9 x 1.5 - 2 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1427
Disponibilità
available only in EU
not available in USA and Canada
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with rotors 1494 (Z731773) and 1724 (Z657840)
Descrizione generale
  • compatible with rotors 1494 (Z731773) and 1724 (Z657840)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)