Z653772
Pyrex® glass general purpose dishes
capacity 2,000 mL, L × W 312 mm × 232 mm
Sinonimo/i:
1490/04
Scegli un formato
CHF 163.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 163.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
Pyrex
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1490/04
Disponibilità
available only in EU
Lungh. × largh.
312 mm × 232 mm
Capacità
2,000 mL
Descrizione generale
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- Ideal for numerous application:-
- Staining and development
- Collection of drips and spills from solution bottles
- Gel electrophoresis and paper chromatography
- Dissection work
- Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)