Documenti fondamentali
Z641243
BRAND® centrifuge tube caps
for 26 mL tubes
Scegli un formato
100 EA
CHF 13.70
CHF 13.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 13.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 13.70
Check Cart for Availability
Materiali
polyethylene
Caratteristiche
for 26 mL tubes
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Descrizione generale
Our caps for PP centrifuge tubes are made from high-quality polethylene (PE), ensuring a secure fit and reliable sealing.
Altre note
BR115368 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)