Documenti fondamentali
Z640883
BRAND® centrifuge tubes
capacity 10 mL, polypropylene, without cap, pack of 250 ea
Sinonimo/i:
115342, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
Scegli un formato
250 EA
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 EA
CHF 167.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Materiali
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
Confezionamento
pack of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 115342
Capacità
10 mL
Diam. × alt. provetta
100 mm × 16 mm
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
Cylindrical, with rim. Without cap, please order separately.
Caratteristiche e vantaggi
  • Extra thick and even vessel walls
  • Good chemical resistance
  • Caps available separately
Altre note
BR115342 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)