Documenti fondamentali
Z631159
Hettich® centrifuge adapters
for 50 mL conical tubes (29x115 mm)
Scegli un formato
6 EA
CHF 241.00
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 241.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Descrizione
for UNIVERSAL 320/320R, ROTINA 38/38R, ROTANTA 460/460R and ROTOFIX 32A
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1454
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1556, 1620A, 1720, 1792, 4246, 4794, 5615 (rotors)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2