Z614548
Vivaspin 6 centrifugal concentrator
MWCO 100 kDa
Scegli un formato
CHF 821.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 821.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Descrizione
PES membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 10 μL
Confezionamento
package of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Sartorius VS0642
Parametri
10000 × g max. centrifugal force
Tasca dead stop
30 μL
Area membrana
2.5 cm2
Dimens. tubo
~15 mL
Volume d’esercizio
6 mL
Dimensione pori
100 kDa MWCO
Descrizione generale
- Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
- Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
- Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)