Documenti fondamentali
Z600237
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Sinonimo/i:
Semi-Micro Optical Cuvettes
Scegli un formato
1 EA
CHF 363.00
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 363.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 104B-QS
Parametri
200-2,500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
1,400 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
with PTFE lid, black side walls and base
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2