Documenti fondamentali
Z600156
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Scegli un formato
1 EA
CHF 168.00
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 168.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
Suprasil® 300 quartz
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 100-QX
Parametri
200-3,500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
3,500 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
with PTFE lid
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)