Documenti fondamentali
Z380318
Jars Nalgene® style 2117
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
laboratory jars, nalgene jars
Scegli un formato
1 PKG
CHF 47.30
6 PKG
CHF 283.00
CHF 47.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 47.30
6 PKG
CHF 283.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 47.30
Check Cart for Availability
Materiali
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Giunto
Joints threaded neck (70)
Descrizione
Autoclavable with closure completely unscrewed
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 4
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2117-0250
Diametro bottiglia × alt.
75 mm × 119 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Transparent, with good chemical resistance.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Jars Nalgene® style 2118 capacity 1000 mL
Z380261
Jars Nalgene® style 2118