Z380229
Jars Nalgene® style 2118
capacity 60 mL
Sinonimo/i:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Giunto
Joints threaded neck (53)
Descrizione
Autoclavable with closure completely unscrewed
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2118-0002
Capacità
60 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)