Documenti fondamentali
Z380210
Test tube half racks for orbital mixer
20-mm tubes 4 × 5 array
Scegli un formato
1 EA
CHF 34.00
CHF 34.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 34.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
CHF 34.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Holds 20 x 20 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18748-0020
Misura
128 mm × 105 mm × 72 mm
Applicazioni
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)