Documenti fondamentali
Z369071
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 1.25 mL
Scegli un formato
100 EA
CHF 153.00
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 153.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Materiali
colorless
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Finn 9404180
Volume massimo
1.25 mL
Volume
1.25 mL
Descrizione generale
Delivers 25-125 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Confezionamento
bulk pack
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)