BMSP7700T10M
10 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Sinonimo/i:
Pipette Tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific P7700-T10M
Volume massimo
10 mL
Intervallo di volume
1-10 mL
Volume
10 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Bulk pack of loose 10ml Pipette Tips.
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)