Z363405
Scienceware® velveteen squares for replica plater
size 6 in. × 6 in., sterile, white cotton, pkg of 36 ea
Sinonimo/i:
culture replicator
Scegli un formato
CHF 188.00
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 188.00
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
white cotton
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 36 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H37848-0001
Misura
6 in. × 6 in.
Colore
white
Compatibilità
For replica plater (Z363391)
Descrizione generale
Sterile, 100% cotton material
- Highly porous, twill-lined velveteen squares
- Use to easily and rapidly reproduce cell colonies
- Choose white or black colors for better contrast with cells being replicated
Confezionamento
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)