Documenti fondamentali
Z330523
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated
Scegli un formato
2 EA
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE key
Giunto
joint: ST/NS29/32
Descrizione
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
Lenz 4.0061.70
Capacità
1,000 mL
Foro
4.0 mm
Note legali
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)