Z329991
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
Scegli un formato
CHF 128.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 128.00
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Giunto
Joints threaded neck (GL28)
Descrizione
dropper nozzle caps available
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 25
Produttore/marchio commerciale
BRAND 129462
Capacità
1000 mL
diam. × alt.
94 mm × 212 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)