Documenti fondamentali
CLS1500P1L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 1 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
Sinonimo/i:
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
Scegli un formato
10 EA
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 135.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Materiali
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Caratteristiche
cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1500P-1L
Alt. × diam. est.
204 mm × 108 mm
Capacità
1 L
Raccordi
45
Descrizione generale
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.