Documenti fondamentali
Z329347
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 25 mm, bar diam. 14 mm
Scegli un formato
10 EA
CHF 115.00
CHF 115.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 115.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 115.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Materiali
triangular PTFE-coated
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137812
Lunghezza
25 mm
Diam. ancoretta
14 mm
Descrizione generale
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Altre note
BR137812 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)