Documenti fondamentali
HS120553
Magnetic Stir Bar Retriever
white PTFE stir bar(s), L 300 mm
Sinonimo/i:
Magnetic Stirrer Retriever, Stir Bar Retriever
Scegli un formato
5 EACH
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EACH
CHF 103.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Materiali
white PTFE stir bar(s)
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120553
Lunghezza
300 mm
Descrizione generale
The Stir Bar Retriever is encapsulated in PTFE making it easy to clean and durable.
Caratteristiche e vantaggi
  • The retrieval bar can recover stir bars even in hot solutions when stirring and mixing is no longer required
  • Chemically inert and easy to clean
  • Encapsulation in PTFE
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)