Documenti fondamentali
Z329304
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 70 mm, diam. 20 mm
Scegli un formato
10 EA
CHF 373.00
CHF 373.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 373.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
CHF 373.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE-coated
oval
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137325
Lunghezza
70 mm
Diametro
20 mm
Descrizione generale
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Altre note
BR137325 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)