Documenti fondamentali
Z329177
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 51 mm, bar diam. 8 mm
Scegli un formato
10 EA
CHF 77.20
CHF 77.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 77.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
CHF 77.20
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137618
Lunghezza
51 mm
Diam. ancoretta
8 mm
Diam. fulcro
9.5 mm
Descrizione generale
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Altre note
BR137618 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)