Documenti fondamentali
Z328987
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 25 mm, bar diam. 6 mm
Scegli un formato
10 EA
CHF 46.40
CHF 46.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 46.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
CHF 46.40
Check Cart for Availability
Materiali
cylindrical PTFE-coated
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137420
Lunghezza
25 mm
Diam. ancoretta
6 mm
Diam. anello
7 mm
Descrizione generale
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Altre note
BR137420 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)