Documenti fondamentali
Z327816
BRAND® graduated pipette, PP, high clarity
capacity 0 (10 mL) , 0.10 mL accuracy
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
polypropylene
Descrizione
blue ring mark
Caratteristiche
graduations
subdivision 0.1 mL
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27613
Capacità
0 (10 mL) , 0.10 mL accuracy
D.E. tubo aspirazione
≤8 mm
Descrizione generale
Resistant to breakage. Ideal for applications where glass pipettes cannot be used, e.g. in fluoro and silicate chemistry. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Altre note
BR27613 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.