Z326585
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 50 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23
Scegli un formato
CHF 43.30
Scegli un formato
About This Item
CHF 43.30
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
wide-neck
Giunto
joint: ST/NS neck14/23
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.08 mL
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)