Z324876
BRAND® SILBERBRAND ETERNA volumetric pipettes, calibrated to deliver
capacity 25 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 690
Caratteristiche
class B (callibrated to deliver)
class B
one-mark
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 29515
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
25 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.