Documenti fondamentali
Z740923
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 5 mL, tol. 0.010 mL, white
Scegli un formato
12 EA
CHF 144.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 144.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
class A
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.010 mL
Capacità
5 mL
Colore
white
Categorie correlate
Descrizione generale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)