Z324264
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinders with detachable PP base and protective collar
volume 50 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
agenzia
according to DIN 12 680-1
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Campo di misura del volume
50 mL
Altezza
190 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)