Documenti fondamentali
Z317322
Eppendorf® racks for microcentrifuge tubes
For 24 × 0.5 ml tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 123.107
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
  • 24-place capacity
  • Unique swivel connector to interlock multiple racks for front-to-back and side-to-side configurations
  • Non-slip stand
  • Numbered positions
  • UV-resistant
  • Autoclavable
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)