Documenti fondamentali
BR780605
BRAND® microcentrifuge tube rack
Holds 20 x 1.5 mL tubes
Sinonimo/i:
accessories, microcentrifuge tubes, racks, tubes
Scegli un formato
1 EA
CHF 12.60
CHF 12.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 12.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
CHF 12.60
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Holds 20 x 1.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780605
Dimensioni rack
210 mm × 70 mm × 37 mm
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)