Documenti fondamentali
X3628
Sigma-Aldrich
XK469
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-(4-((7-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)­phenoxy)­propionic acid, NSC 697887
Scegli un formato
5 MG
CHF 87.60
CHF 87.60
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 87.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12N2O4ClNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 87.60
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(Oc1ccc(Oc2cnc3ccc(Cl)cc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-14-7-2-11(18)8-15(14)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
NUQZXROIVGBRGR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TOP2B(7155)
Azioni biochim/fisiol
XK469 is a topoisomerase IIβ inhibitor; apoptosis inducer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)