WH0245972M1
Monoclonal Anti-ATP6V0D2 antibody produced in mouse
clone 7A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ATP6D2, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal 38kDa, V0 subunit d2, Anti-FLJ38708, Anti-VMA6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP6V0D2(245972)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ETLYPTFGKLYPEGLRLLAQAEDFDQMKNVADHYGVYKPLFEAVGGSGGKTLEDVFYEREVQMNVLAFN