Documenti
WH0143686M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SESN3 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC29667, Anti-SEST3, Anti-sestrin 3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SESN3(143686)
Categorie correlate
Immunogeno
SESN3 (AAH17296, 212 a.a. ~ 321 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
INPERDPEISNGFRLISVNNFCVCDLANDNNIENASLSGSNFGIVDSLSELEALMERMKRLQEEREDEEASQEEMSTRFEKEKKESLFVVSGDTFHSFPHSGAFLHFFAF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services