WH0008898M3
Monoclonal Anti-MTMR2 antibody produced in mouse
clone 4G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CMT4B, Anti-CMT4B1, Anti-KIAA1073, Anti-myotubularin related protein 2
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTMR2(8898)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SSCESLGSQPAAARPPSVDSLSSASTSHSENSVHTKSASVVSSDSISTSADNFSPDLRVLRESNKLAEMEEPPLLPGENIKDMAKDVTYICPFTGA
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)